Methyl 2-chloro-6-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC502714-1G PC502714-250MG
APOSPC502714-1GEA 592 EUR
APOSPC502714-1G APOSPC502714-250MG
Methyl 2-chloro-6-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Methyl 2-chloro-6-(trifluoromethoxy)benzoate
Formula: C₉H₆ClF₃O₃
MW: 254,59 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18399023
Núm. CAS: 1261453-43-3