2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC502716-1G PC502716-250MG
APOSPC502716-1GEA 723 EUR
APOSPC502716-1G APOSPC502716-250MG
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formula: C₈H₆ClF₃O₂
MW: 226,58 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18393817
Núm. CAS: 1261791-09-6