2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC502717-1G PC502717-250MG
APOSPC502717-1GEA 0 EUR
APOSPC502717-1G APOSPC502717-250MG
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formula: C₈H₅BrClF₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18393831
Núm. CAS: 1261822-79-0
UN: 3265
ADR: 8,II