Ethyl 2-amino-4-(difluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
PC50280-1G PC50280-250MG
APOSPC50280-1GEA 618 EUR
APOSPC50280-1G APOSPC50280-250MG
Ethyl 2-amino-4-(difluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Ethyl 2-amino-4-(difluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formula: C₇H₈F₂N₂O₂S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD30471216
Núm. CAS: 1631960-98-9