4-Bromo-3-iodobenzyl fluoride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC502881-250MG
APOSPC502881-250MGEA 79.9 EUR
APOSPC502881-250MG
4-Bromo-3-iodobenzyl fluoride 95%
4-Bromo-3-iodobenzyl fluoride
Formula: C₇H₅BrFI
MW: 314,921 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31634827
Núm. CAS: 2244083-96-1
UN: 3265
ADR: 8,III