2-Bromo-3-methoxybenzyl fluoride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC502882-1G PC502882-250MG
APOSPC502882-1GEA 609 EUR
APOSPC502882-1G APOSPC502882-250MG
2-Bromo-3-methoxybenzyl fluoride 95%
2-Bromo-3-methoxybenzyl fluoride
Formula: C₈H₈BrFO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28531722
Núm. CAS: 1780793-90-9
UN: 3265
ADR: 8,III