3-Bromo-5-methylbenzyl fluoride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC502884-1G PC502884-250MG
APOSPC502884-1GEA 609 EUR
APOSPC502884-1G APOSPC502884-250MG
3-Bromo-5-methylbenzyl fluoride 95%
3-Bromo-5-methylbenzyl fluoride
Formula: C₈H₈BrF
MW: 203,052 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31634829
Núm. CAS: 2244087-79-2
UN: 3265
ADR: 8,III