2-Bromo-3-iodobenzyl fluoride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC502885-1G PC502885-250MG
APOSPC502885-1GEA 609 EUR
APOSPC502885-1G APOSPC502885-250MG
2-Bromo-3-iodobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-3-iodobenzyl fluoride
Formula: C₇H₅BrFI
MW: 314,921 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31634830
Núm. CAS: 2244085-66-1
UN: 3265
ADR: 8,III