5-Bromo-2-nitrobenzyl fluoride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC502887-1G PC502887-250MG
APOSPC502887-1GEA 609 EUR
APOSPC502887-1G APOSPC502887-250MG
5-Bromo-2-nitrobenzyl fluoride 95%
5-Bromo-2-nitrobenzyl fluoride
Formula: C₇H₅BrFNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31634832
Núm. CAS: 2244083-48-3
UN: 3265
ADR: 8,III