4-Bromo-3-methylbenzyl fluoride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC502888-1G PC502888-250MG
APOSPC502888-1GEA 609 EUR
APOSPC502888-1G APOSPC502888-250MG
4-Bromo-3-methylbenzyl fluoride 95%
4-Bromo-3-methylbenzyl fluoride
Formula: C₈H₈BrF
MW: 203,052 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31634833
Núm. CAS: 2244085-01-4
UN: 3265
ADR: 8,III