4-Bromo-2-iodobenzyl fluoride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC502889-1G PC502889-250MG
APOSPC502889-1GEA 609 EUR
APOSPC502889-1G APOSPC502889-250MG
4-Bromo-2-iodobenzyl fluoride 95%
4-Bromo-2-iodobenzyl fluoride
Formula: C₇H₅BrFI
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22491802
Núm. CAS: 1823057-30-2
UN: 3265
ADR: 8,III