tert-Butyl (2-((trifluoromethyl)thio)ethyl)carbamate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC502890-1G
PC502890-250MG
APOSPC502890-1GEA
1320
EUR
APOSPC502890-1G
APOSPC502890-250MG
tert-Butyl (2-((trifluoromethyl)thio)ethyl)carbamate 95%
tert-Butyl (2-((trifluoromethyl)thio)ethyl)carbamate
Formula:
C₈H₁₄F₃NO₂S Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD17677141 Núm. CAS: 1208080-55-0 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...