tert-Butyl (S)-(1-((trifluoromethyl)thio)propan-2-yl)carbamate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC502892-1G PC502892-250MG
APOSPC502892-1GEA 111 EUR
APOSPC502892-1G APOSPC502892-250MG
tert-Butyl (S)-(1-((trifluoromethyl)thio)propan-2-yl)carbamate 95%
tert-Butyl (S)-(1-((trifluoromethyl)thio)propan-2-yl)carbamate
Formula: C₉H₁₆F₃NO₂S
MW: 259,289 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31653054
Núm. CAS: 2092899-89-1