tert-Butyl (R)-(1-((trifluoromethyl)thio)propan-2-yl)carbamate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC502893-1G PC502893-250MG
APOSPC502893-1GEA 92.8 EUR
APOSPC502893-1G APOSPC502893-250MG
tert-Butyl (R)-(1-((trifluoromethyl)thio)propan-2-yl)carbamate 95%
tert-Butyl (R)-(1-((trifluoromethyl)thio)propan-2-yl)carbamate
Formula: C₉H₁₆F₃NO₂S
MW: 259,289 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31653055
Núm. CAS: 2244064-22-8