tert-Butyl (S)-(3-methyl-1-((trifluoromethyl)thio)butan-2-yl)carbamate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC502894-1G
PC502894-250MG
APOSPC502894-1GEA
92.8
EUR
APOSPC502894-1G
APOSPC502894-250MG
tert-Butyl (S)-(3-methyl-1-((trifluoromethyl)thio)butan-2-yl)carbamate 95%
tert-Butyl (S)-(3-methyl-1-((trifluoromethyl)thio)butan-2-yl)carbamate
Formula:
C₁₁H₂₀F₃NO₂S MW: 287,342 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD31653057 Núm. CAS: 2092899-88-0 |