tert-Butyl (R)-(3-methyl-1-((trifluoromethyl)thio)butan-2-yl)carbamate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC502895-1G PC502895-250MG
APOSPC502895-1GEA 92.8 EUR
APOSPC502895-1G APOSPC502895-250MG
tert-Butyl (R)-(3-methyl-1-((trifluoromethyl)thio)butan-2-yl)carbamate 95%
tert-Butyl (R)-(3-methyl-1-((trifluoromethyl)thio)butan-2-yl)carbamate
Formula: C₁₁H₂₀F₃NO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31653058
Núm. CAS: 2244064-17-1