tert-Butyl (R)-(1-phenyl-2-((trifluoromethyl)thio)ethyl)carbamate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC502897-1G PC502897-250MG
APOSPC502897-1GEA 69.6 EUR
APOSPC502897-1G APOSPC502897-250MG
tert-Butyl (R)-(1-phenyl-2-((trifluoromethyl)thio)ethyl)carbamate 95%
tert-Butyl (R)-(1-phenyl-2-((trifluoromethyl)thio)ethyl)carbamate
Formula: C₁₄H₁₈F₃NO₂S
MW: 321.358 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31653061
Núm. CAS: 2092899-90-4