4-Bromo-2-methylbenzyl fluoride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Bromo-1-(fluoromethyl)-2-methylbenzene
PC502898-1G PC502898-250MG PC502898-5G
APOSPC502898-1GEA 318 EUR
APOSPC502898-1G APOSPC502898-250MG APOSPC502898-5G
4-Bromo-2-methylbenzyl fluoride 95%
4-Bromo-2-methylbenzyl fluoride
Formula: C₈H₈BrF
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22492378
Núm. CAS: 1824142-81-5
UN: 3265
ADR: 8,III