3-Bromo-5-fluorobenzyl fluoride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC502900-1G
APOSPC502900-1GEA 609 EUR
APOSPC502900-1G
3-Bromo-5-fluorobenzyl fluoride 95%
3-Bromo-5-fluorobenzyl fluoride
Formula: C₇H₅BrF₂
MW: 207,015 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30829524
Núm. CAS: 1715032-20-4
UN: 3265
ADR: 8,III