2-Bromo-6-fluorobenzyl fluoride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC502901-1G PC502901-250MG
APOSPC502901-1GEA 671 EUR
APOSPC502901-1G APOSPC502901-250MG
2-Bromo-6-fluorobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-6-fluorobenzyl fluoride
Formula: C₇H₅BrF₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28527821
Núm. CAS: 1782526-83-3
UN: 3265
ADR: 8,III