2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzyl fluoride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC502902-1G PC502902-250MG
APOSPC502902-1GEA 609 EUR
APOSPC502902-1G APOSPC502902-250MG
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzyl fluoride 95%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzyl fluoride
Formula: C₈H₅BrF₄
MW: 257,023 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31634836
Núm. CAS: 2244088-55-7
UN: 3265
ADR: 8,III