2-Bromo-3-fluorobenzyl fluoride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC502903-1G PC502903-250MG
APOSPC502903-1GEA 609 EUR
APOSPC502903-1G APOSPC502903-250MG
2-Bromo-3-fluorobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-3-fluorobenzyl fluoride
Formula: C₇H₅BrF₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31634837
Núm. CAS: 2244088-41-1
UN: 3261
ADR: 8,III