2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl fluoride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC502904-1G PC502904-250MG
APOSPC502904-1GEA 609 EUR
APOSPC502904-1G APOSPC502904-250MG
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl fluoride 95%
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl fluoride
Formula: C₈H₅BrF₄
MW: 257,023 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31634838
Núm. CAS: 2244087-97-4
UN: 3265
ADR: 8,III