2-Bromo-4,5-difluorobenzyl fluoride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC502905-1G PC502905-250MG
APOSPC502905-1GEA 609 EUR
APOSPC502905-1G APOSPC502905-250MG
2-Bromo-4,5-difluorobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-4,5-difluorobenzyl fluoride
Formula: C₇H₄BrF₃
MW: 225.006 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31634839
Núm. CAS: 2244087-21-4
UN: 3265
ADR: 8 III