5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl fluoride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC502907-1G PC502907-250MG
APOSPC502907-1GEA 574 EUR
APOSPC502907-1G APOSPC502907-250MG
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl fluoride 95%
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl fluoride
Formula: C₈H₅BrF₄
MW: 257,023 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31634841
Núm. CAS: 2244086-36-8
UN: 3265
ADR: 8,II