2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylisothiocyanate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC502996-1G PC502996-25G PC502996-5G PC502996-100G
APOSPC502996-1GEA 87 EUR
APOSPC502996-1G APOSPC502996-25G APOSPC502996-5G APOSPC502996-100G
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylisothiocyanate
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylisothiocyanate
Formula: C₈H₃BrF₃NOS
MW: 298,08 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09800656
Núm. CAS: 948294-38-0
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III