2-Bromo-4-fluorophenylisocyanate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC502998-1G PC502998-25G PC502998-5G
APOSPC502998-1GEA 21.9 EUR
APOSPC502998-1G APOSPC502998-25G APOSPC502998-5G
2-Bromo-4-fluorophenylisocyanate
2-Bromo-4-fluorophenylisocyanate
May form small amount of sediment
Formula: C₇H₃BrFNO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09929336
Núm. CAS: 1016722-24-9
UN: 2206
ADR: 6.1,III