2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylisothiocyanate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC502999-1G PC502999-25G PC502999-5G PC502999-100G
APOSPC502999-1GEA 95.7 EUR
APOSPC502999-1G APOSPC502999-25G APOSPC502999-5G APOSPC502999-100G
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylisothiocyanate
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylisothiocyanate
Formula: C₈H₃BrF₃NOS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32200434
Núm. CAS: 2098276-18-5
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III