2-Bromo-6-fluorophenylisothiocyanate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC503002-1G PC503002-25G PC503002-5G
APOSPC503002-1GEA 87 EUR
APOSPC503002-1G APOSPC503002-25G APOSPC503002-5G
2-Bromo-6-fluorophenylisothiocyanate
2-Bromo-6-fluorophenylisothiocyanate
Formula: C₇H₃BrFNS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22557646
Núm. CAS: 1360888-03-4
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III