3-Bromo-2-fluorophenylisocyanate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC503006-1G
PC503006-25G
PC503006-5G
APOSPC503006-1GEA
21.9
EUR
APOSPC503006-1G
APOSPC503006-25G
APOSPC503006-5G
3-Bromo-2-fluorophenylisocyanate
3-Bromo-2-fluorophenylisocyanate
May form small amount of sediment
Formula:
C₇H₃BrFNO Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD26679158 Núm. CAS: 1506860-05-4 UN: 2206 ADR: 6.1,III |