3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylisothiocyanate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC503007-1G
PC503007-25G
PC503007-5G
PC503007-100G
APOSPC503007-1GEA
87
EUR
APOSPC503007-1G
APOSPC503007-25G
APOSPC503007-5G
APOSPC503007-100G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylisothiocyanate
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylisothiocyanate
Formula:
C₈H₃BrF₃NOS MW: 298,08 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD32200430 Núm. CAS: 1379677-28-7 UN: 2922 ADR: 8+6.1,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...