4-Bromo-3-fluorophenylisocyanate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC503017-1G PC503017-25G PC503017-5G
APOSPC503017-1GEA 79.9 EUR
APOSPC503017-1G APOSPC503017-25G APOSPC503017-5G
4-Bromo-3-fluorophenylisocyanate
4-Bromo-3-fluorophenylisocyanate
May form small amount of sediment
Formula: C₇H₃BrFNO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD16084774
Núm. CAS: 20059-87-4
UN: 2206
ADR: 6.1,III