5-Bromo-2-fluorophenylisocyanate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC503019-1G PC503019-25G PC503019-5G
APOSPC503019-1GEA 82.8 EUR
APOSPC503019-1G APOSPC503019-25G APOSPC503019-5G
5-Bromo-2-fluorophenylisocyanate
5-Bromo-2-fluorophenylisocyanate
May form small amount of sediment
Formula: C₇H₃BrFNO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09932124
Núm. CAS: 956784-89-7
UN: 2206
ADR: 6.1,III