4-Ethynyl-2,6-difluoroaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC50309-1G PC50309-250MG
APOSPC50309-1GEA 144 EUR
APOSPC50309-1G APOSPC50309-250MG
4-Ethynyl-2,6-difluoroaniline
4-Ethynyl-2,6-difluoroaniline
Formula: C₈H₅F₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08703479
Núm. CAS: 753501-37-0