2-Chloro-3-fluoro-hydrazine hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2-Chloro-3-fluorophenyl)hydrazine hydrochloride
PC50314-25G
APOSPC50314-25GEA 186 EUR
APOSPC50314-25G
2-Chloro-3-fluoro-hydrazine hydrochloride 98%
2-Chloro-3-fluoro-hydrazine hydrochloride
Formula: C₆H₆ClFN₂·ClH
MW: 197,038 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18393091
Núm. CAS: 1138036-54-0