2-Bromo-5-chloro-4-fluorophenol
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC50318-1G
PC50318-250MG
PC50318-5G
APOSPC50318-1GEA
790
EUR
APOSPC50318-1G
APOSPC50318-250MG
APOSPC50318-5G
2-Bromo-5-chloro-4-fluorophenol
2-Bromo-5-chloro-4-fluorophenol
Formula:
C₆H₃BrClFO MW: 225,443 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD28734033 Núm. CAS: 181288-96-0 |