N-(2,2,2-Trifluoroethyl)-4-bromobenzylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC50332-1G PC50332-250MG PC50332-5G
APOSPC50332-1GEA 480 EUR
APOSPC50332-1G APOSPC50332-250MG APOSPC50332-5G
N-(2,2,2-Trifluoroethyl)-4-bromobenzylamine 97%
N-(2,2,2-Trifluoroethyl)-4-bromobenzylamine
Formula: C₉H₉BrF₃N
MW: 268.074 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09928975
Núm. CAS: 728948-25-2