2-(3-Aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC50370-1G PC50370-250MG PC50370-5G
APOSPC50370-1GEA 300 EUR
APOSPC50370-1G APOSPC50370-250MG APOSPC50370-5G
2-(3-Aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol 95+%
2-(3-Aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
Formula: C₉H₇F₆NO
MW: 259.148 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD17015636
Núm. CAS: 2402-67-7