Perfluoro(3-oxapent-4-ene)sulphonyl fluoride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Fluorosulphonyltetrafluoroethyl trifluorovinyl ether
PC50374-1G PC50374-5G
APOSPC50374-1GEA 109 EUR
APOSPC50374-1G APOSPC50374-5G
Perfluoro(3-oxapent-4-ene)sulphonyl fluoride 97%
Perfluoro(3-oxapent-4-ene)sulphonyl fluoride
Formula: C₄F₈O₃S
MW: 280,093 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24842690
Núm. CAS: 29514-94-1
UN: 3265
ADR: 8,III