Methyl 2-bromo-4-chloro-6-fluorobenzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC50376-1G PC50376-250MG
APOSPC50376-1GEA 53.8 EUR
APOSPC50376-1G APOSPC50376-250MG
Methyl 2-bromo-4-chloro-6-fluorobenzoate 95%
Methyl 2-bromo-4-chloro-6-fluorobenzoate
Formula: C₈H₅BrClFO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28733924
Núm. CAS: 943975-33-5