Ethyl 5-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC50379-1G PC50379-250MG
APOSPC50379-1GEA 498 EUR
APOSPC50379-1G APOSPC50379-250MG
Ethyl 5-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Ethyl 5-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₉FO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09038171
Núm. CAS: 93849-31-1