5-Fluoro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC50380-1G PC50380-250MG PC50380-5G
APOSPC50380-1GEA 66.7 EUR
APOSPC50380-1G APOSPC50380-250MG APOSPC50380-5G
5-Fluoro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
5-Fluoro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₅FO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09038172
Núm. CAS: 89197-62-6