Ethyl 6-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC50381-1G PC50381-250MG
APOSPC50381-1GEA 1230 EUR
APOSPC50381-1G APOSPC50381-250MG
Ethyl 6-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Ethyl 6-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₉FO₃
MW: 208,186 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28956404
Núm. CAS: 1089681-84-4