6-Fluorobenzofuran-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC50382-1G PC50382-250MG
APOSPC50382-1GEA 364 EUR
APOSPC50382-1G APOSPC50382-250MG
6-Fluorobenzofuran-2-carboxylic acid
6-Fluorobenzofuran-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₅FO₃
MW: 180,133 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14708187
Núm. CAS: 26018-66-6