2-Bromo-3,5-difluorobenzyl alcohol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC50383-1G PC50383-250MG PC50383-5G
APOSPC50383-1GEA 342 EUR
APOSPC50383-1G APOSPC50383-250MG APOSPC50383-5G
2-Bromo-3,5-difluorobenzyl alcohol 95%
2-Bromo-3,5-difluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₅BrF₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28737913
Núm. CAS: 1256081-83-0