6-Fluoro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC50387-100MG PC50387-250MG
APOSPC50387-100MGEA 139 EUR
APOSPC50387-100MG APOSPC50387-250MG
6-Fluoro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
6-Fluoro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₅FO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08753858
Núm. CAS: 937688-27-2