7-Fluoro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC50388-1G PC50388-250MG
APOSPC50388-1GEA 348 EUR
APOSPC50388-1G APOSPC50388-250MG
7-Fluoro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
7-Fluoro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₅FO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26593782
Núm. CAS: 1353870-09-3