4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)anisole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC50391-1G PC50391-250MG
APOSPC50391-1GEA 89.9 EUR
APOSPC50391-1G APOSPC50391-250MG
4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)anisole 95%
4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)anisole
Formula: C₉H₇F₅O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14698614
Núm. CAS: 1214348-62-5
UN: 1760
ADR: 8,III