4'-Chloro-3'-fluorostyrene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Chloro-3-fluorostyrene
PC50392-1G PC50392-250MG PC50392-5G
APOSPC50392-1GEA 60.9 EUR
APOSPC50392-1G APOSPC50392-250MG APOSPC50392-5G
4'-Chloro-3'-fluorostyrene
4'-Chloro-3'-fluorostyrene
Formula: C₈H₆ClF
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20384550
Núm. CAS: 1263414-46-5