2-Fluoro-6-hydrazinopyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (6-Fluoropyridin-2-yl)hydrazine
PC50396-1G PC50396-250MG PC50396-5G
APOSPC50396-1GEA 46.4 EUR
APOSPC50396-1G APOSPC50396-250MG APOSPC50396-5G
2-Fluoro-6-hydrazinopyridine 97%
2-Fluoro-6-hydrazinopyridine
Formula: C₅H₆FN₃
MW: 127,12 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00214745
Núm. CAS: 80714-39-2